Learn More
4-Bromostireno, 98 %, estabilizado con 0,1 % 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469006 100 g 100 g
11443508 5 g 5 g
11459006 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17896.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
4-Bromostyrene is widely utilized in the synthesis of nitroolefins by alkene cross-metathesis. It plays an important role in the Heck reaction to the synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene). It is employed in the structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene. It is also used to investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers. It is also involved in the synthesis of silsesquioxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromostireno se utiliza ampliamente en la síntesis de nitroolefinas por metátesis cruzada de alqueno. Desempeña un papel importante en la reacción de Heck en la síntesis de poli(1,4-fenilenevinileno). Se emplea en el estudio de las relaciones estructura-actividad (SAR) de las propiedades químicas y bioquímicas del grupo vinilo de estireno. También se utiliza para investigar el crecimiento fotoquímico de monocapas autoensambladas terminadas con Br. También participa en la síntesis de silsesquioxanos.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y halógenos. Conservar lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-82-9
Fórmula molecular C8H7Br
Peso molecular (g/mol) 183.05
Número MDL MFCD00000110
Clave InChI WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
Nombre IUPAC 1-bromo-4-etenilbenceno
SMILES BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromostyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión 3°C to 6°C
Densidad 1.4
Punto de ebullición 88°C to 89°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.594
Cantidad 100 g
Beilstein 1634204
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 98%