Learn More
4-Bromoestireno, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11924521 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10245770 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10071820 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154281000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-82-9
Fórmula molecular C8H7Br
Peso molecular (g/mol) 183.05
Número MDL MFCD00000110
Clave InChI WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
Nombre IUPAC 1-bromo-4-etenilbenceno
SMILES BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromostyrene
Punto de fusión 4.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 88.0°C to 89.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC6H4Br
Índice de refracción 1.5930 to 1.5950
Cantidad 100 mL
Beilstein 05,II,367
Gravedad específica 1.4
Estabilizante 100 to 500ppm 4-tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromostyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.