Learn More
4-bromosalicilaldehído, TRC
Código de producto. 30346380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346380 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30346380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6869701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromosalicylaldehyde
CAS 22532-62-3
Fórmula molecular C7H5BrO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-4-bromobenzaldehyde, 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
SMILES Oc1cc(Br)ccc1C=O
Nombre IUPAC 4-bromo-2-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 201.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9473