Learn More
4-Bromosalicilaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481018 5 g 5 g
15491018 250 mg 250 miligramos
15471018 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54850.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22532-62-3 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Deben evitarse las bases fuertes y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22532-62-3
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.019
Número MDL MFCD06252606
Clave InChI HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromosalicylaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy, 4-bromo-2-hydroxybenzaldheyde, 4-bromosalicyladehyde, pubchem16944, acmc-1cq5t, intermediates-zcf02605, 4-bromo-2-hydroxybenaldehyde
PubChem CID 4066019
Nombre IUPAC 4-bromo-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromosalicylaldehyde
Punto de fusión 50°C to 54°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 97%