Learn More
4-Bromoresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492689 25 g 25 g
15482689 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66087.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189.008 g/mol
It is commonly used as an organic reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza comúnmente como reactivo orgánico e intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6626-15-9
Fórmula molecular C6H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 189.008
Número MDL MFCD00002272
Clave InChI MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
PubChem CID 81105
Nombre IUPAC 4-bromobenceno-1,3-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoresorcinol
Punto de fusión 97°C to 100°C
Color Rosa
Punto de ebullición 150°C (12 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1861280
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo