Learn More
4-Bromoresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112900 5 g Frasco de vidrio 5 g
10570584 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10112900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6626-15-9
Fórmula molecular C6H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 189.01
Número MDL MFCD00002272
Clave InChI MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
PubChem CID 81105
Nombre IUPAC 4-bromobenceno-1,3-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoresorcinol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99°C to 102°C
Color Beige a rosa
Punto de ebullición 150°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(OH)2
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 821
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales