Learn More
Clorhidrato de 4-bromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromopyridine Hydrochloride |
| CAS | 19524-06-2 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Br N . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H |
| SMILES | Cl.Brc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromopiridina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 194.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.9294 |