Learn More
Clorhidrato de 4-bromopiridina, TRC
Código de producto. 30335747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335747 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30335747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6867355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromopyridine Hydrochloride
CAS 19524-06-2
Fórmula molecular C5 H4 Br N . Cl H
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Brc1ccncc1
Nombre IUPAC 4-bromopiridina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 194.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.9294