Learn More
Clorhidrato de 4-bromopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337116 25 g 25 g
11317116 1 g 1 g
11327116 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07052.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19524-06-2 | C5H5BrClN | 194.456 g/mol
4-Bromopyridine hydrochloride is used as a useful synthetic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-bromopiridina se utiliza como un intermedio sintético útil. También se emplea como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol y agua.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Higroscópico. Los materiales incompatibles son la humedad, las bases fuertes y los agentes oxidantes fuertes. Proteger de la humedad y el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19524-06-2
Fórmula molecular C5H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 194.456
Número MDL MFCD00012828
Clave InChI MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
PubChem CID 88100
Nombre IUPAC 4-bromopiridina;clorhidrato
SMILES C1=CN=CC=C1Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromopyridine hydrochloride
Punto de fusión ∽270°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3621847
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol and Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.46
Porcentaje de pureza 99%