Learn More
Clorhidrato de 4-bromopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327116
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11327116 5 g 5 g
11317116 1 g 1 g
11337116 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11327116
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07052.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19524-06-2 | C5H5BrClN | 194.456 g/mol
4-Bromopyridine hydrochloride is used as a useful synthetic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-bromopiridina se utiliza como un intermedio sintético útil. También se emplea como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol y agua.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Higroscópico. Los materiales incompatibles son la humedad, las bases fuertes y los agentes oxidantes fuertes. Proteger de la humedad y el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19524-06-2
Fórmula molecular C5H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 194.456
Número MDL MFCD00012828
Clave InChI MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
PubChem CID 88100
Nombre IUPAC 4-bromopiridina;clorhidrato
SMILES C1=CN=CC=C1Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromopyridine hydrochloride
Punto de fusión ∽270°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3621847
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol and Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.46
Porcentaje de pureza 99%