Learn More
Ácido 4-bromopiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421349 1 g 1 g
15431349 5 g 5 g
15441349 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64244.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30766-03-1 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
4-Bromopicolinic acid is a useful synthetic intermediate. Also used as a intermediate for agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromopicocolínico es un intermedio sintético útil. También se utiliza como intermedio en el sector agroquímico, el farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Escasamente soluble en dimetilsulfóxido, metanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30766-03-1
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.007
Número MDL MFCD03426665
Clave InChI RPHHYRNGCJYQSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromopicolinic acid, 4-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, aurora 23242, pubchem4064, acmc-209hio, ksc222g5r
PubChem CID 735150
Nombre IUPAC ácido 4-bromopiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 177°C to 179°C
Cantidad 1 g
Beilstein 471891
Información de solubilidad Sparingly soluble in dimethyl sulfoxide ,methanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid