Learn More
4-bromopiridina-2-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromopyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 131747-63-2 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br N O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-formylpyridine, 4-Bromopicolinaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-8-6(3-5)4-9/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccnc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromopiridina-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 186.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.9476 |