Learn More
4-bromopiridina-2-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30335330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335330 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30335330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6867531G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 62150-45-2
Fórmula molecular C6 H3 Br N2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H
SMILES Brc1ccnc(c1)C#N
Nombre IUPAC 4-bromopiridina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 183.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.948