Learn More
Hidrobromuro de 4-bromopiridazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromopyridazine Hydrobromide |
| CAS | 1220039-64-4 |
| Fórmula molecular | C4 H3 Br N2 . Br H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3BrN2.BrH/c5-4-1-2-6-7-3-4;/h1-3H;1H |
| SMILES | Br.Brc1ccnnc1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromopiridazina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 239.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.8741 |