Learn More
4-bromopireno, TRC
Código de producto. 30347382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347382 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30347382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68709510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromopyrene
CAS 1732-26-9
Fórmula molecular C16H9Br
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pyrene, 4-bromo-, 4-Bromopyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
SMILES Brc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Nombre IUPAC 4-bromopireno
Peso molecular (g/mol) 281.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.9888