Learn More
4'-Bromopropiofenona, TRC
Código de producto. 30335164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335164 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68724510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromopropiophenone
CAS 10342-83-3
Fórmula molecular C9H9BrO
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(4-Bromophenyl)-1-propanone, 4'-Bromopropiophenone, 1-(4-Bromophenyl)propanone, 4-Bromophenyl Ethyl Ketone, 4-Ethylcarbonyl-1-bromobenzene, Ethyl 4-Bromophenyl Ketone, NSC 83574, p-Bromopropiophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 213.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.9837