Learn More
4'-Bromopropiofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416917 250 g 250 g
11496907 10 g 10 g
11334769 25 g 25 g
11406917 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11416917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14349.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10342-83-3 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10342-83-3
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.07
Número MDL MFCD00000106
Clave InChI UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromopropiophenone, 1-4-bromophenyl propan-1-one, p-bromopropiophenone, 4-bromopropiophenone, propiophenone, 4'-bromo, 4-bromophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-1-propanone, aurora 22532
PubChem CID 66312
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromopropiophenone
Punto de fusión 45°C to 47°C
Punto de ebullición 129°C to 131°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1210311
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 97%