Learn More
Hidrobromuro de 4-bromopiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10551882 10 g Frasco de vidrio 10 g
10446062 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10551882 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368310100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54288-70-9 | C5H10BrN·HBr | 244.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54288-70-9
Fórmula molecular C5H10BrN·HBr
Peso molecular (g/mol) 244.96
Número MDL MFCD00191858
Clave InChI LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromopiperidine hydrobromide, 4-bromopiperidinehbr, 4-bromopiperidine hbr, piperidine, 4-bromo-, hydrobromide, 4-bromopiperidine hydrobromide 1:1, 4-bromopiperidine, bromide, pubchem9060, acmc-209lf5, 4-bromo-piperidine hbr salt, 4-bromopiperidinehydrobromide
PubChem CID 2734676
Nombre IUPAC 4-bromopiperidina; hidrobromuro
SMILES C1CNCCC1Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromopiperidine hydrobromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199.0°C to 202.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 20, IV, 1381
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromopiperidine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.