Learn More
Ácido 4-bromopicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromopicolinic Acid |
| CAS | 30766-03-1 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-4-1-2-8-5(3-4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Br)ccn1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-bromopiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9425 |