Learn More
4-bromoftalonitrilo, TRC
Código de producto. 30337990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30337990 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30337990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB688153500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophthalonitrile
CAS 70484-01-4
Fórmula molecular C8H3BrN2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Bromo-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Bromo-1,2-dicyanobenzene, 4-Bromo-2-cyanobenzonitrile, 4-Bromophthalodinitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3BrN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
SMILES Brc1ccc(C#N)c(c1)C#N
Nombre IUPAC 4-bromobenceno-1,2-dicarbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 207.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.948