Learn More
4-bromoftalonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophthalonitrile |
| CAS | 70484-01-4 |
| Fórmula molecular | C8H3BrN2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Bromo-1,2-dicyanobenzene, 4-Bromo-2-cyanobenzonitrile, 4-Bromophthalodinitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3BrN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccc(C#N)c(c1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-bromobenceno-1,2-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.948 |