Learn More
4-Bromoftalimida, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481199 5 g 5 g
15471199 1 g 1 g
15491199 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64136.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6941-75-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
It is used as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio para la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Soluble en N,N-DMF, casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6941-75-9
Fórmula molecular C8H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 226.029
Número MDL MFCD00466049
Clave InChI GNYICZVGHULCHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophthalimide, 5-bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-isoindole-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-bromo phthalimide, 5-bromo-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-bromo, 5-bromo-2h-isoindole-1,3-dione, 5-bromophthalimide, acmc-209o8b
PubChem CID 236018
Nombre IUPAC 5-bromoisoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophthalimide
Punto de fusión 230°C to 235°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 131235
Información de solubilidad Soluble in N,N-DMF almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido