Learn More
Ácido 4-bromofálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323047
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11323047 5 g 5 g
11313047 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11323047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13418.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6968-28-1
Fórmula molecular C8H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 245.028
Número MDL MFCD00043538
Clave InChI AZXKGUVDIORSED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophthalicacid, 4-bromobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, zlchem 539, 5-bromo-phthalic acid, acmc-209oah, #, 4-bromo-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-bromo, 4-bromobenzene-1,2-dioic acid
PubChem CID 81428
Nombre IUPAC ácido 4-bromofálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophthalic acid
Punto de fusión 162°C to 164°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1959086
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.03
Porcentaje de pureza 98%