Learn More
Yoduro de 4-bromofenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenylzinc iodide |
| Nombre de nota | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 148651-39-2 |
| Densidad | 1.045 |
| Fórmula molecular | C6H4BrIZn |
| Número MDL | MFCD01311441 |
| Cantidad | 50 mL |
| Número UN | UN3399 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Sinónimo | 4-bromophenylzinc iodide, 4-bromophenylzinc iodide solution, 4-bromophenyl iodo zinc, 4-bromophenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-bromophenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-bromophenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Mostrar más |