Learn More
4-Bromofenilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367526 1 g 1 g
11377526 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11074.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1967-25-5 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1967-25-5
Fórmula molecular C7H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00025428
Clave InChI PFQUUCXMPUNRLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl urea, 1-4-bromophenyl urea, n-4-bromophenyl urea, p-bromophenylurea, unii-n4k2d5wzsi, n4k2d5wzsi, urea, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl-urea, acmc-209f0h, amino-n-4-bromophenyl amide
PubChem CID 16074
Nombre IUPAC (4-bromofenil)urea
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylurea
Cantidad 1 g
Beilstein 2090140
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.06
Porcentaje de pureza 97%