Learn More
Clorhidrato de 4-bromofenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 622-88-8 |
| Fórmula molecular | C6H8BrClN2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Bromophenylhydrazine Monohydrochloride, p-Bromophenylhydrazine Monohydrochloride, (4-Bromophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (p-Bromophenyl)hydrazine Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | CCOC(=O)C=C(C)C |
| Nombre IUPAC | (4-bromofenil)hidracina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.5 |