Learn More
Clorhidrato de 4-bromofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447437 25 g 25 g
11437437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15590.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of acylsulfonamides, acylsulfamides and 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-bromofenilhidracina se usa como reactivo en la preparación de acilsulfonamidas, acilsulfamidas y 9-bromo-2-etenil-7,12-dihidroindolo[3,2-d][1]benzacepin-6(5H)-ona.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-88-8
Fórmula molecular C6H8BrClN2
Peso molecular (g/mol) 223.498
Número MDL MFCD00012941
Clave InChI RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12157
Nombre IUPAC (4-bromofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 3565838
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.51
Porcentaje de pureza 97%