Learn More
(4-Bromofeniletinil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421838 25 g 25 g
15401838 1 g 1 g
15411838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55534.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16116-78-2 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermediario de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16116-78-2
Fórmula molecular C11H13BrSi
Peso molecular (g/mol) 253.21
Número MDL MFCD01863556
Clave InChI RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
PubChem CID 4226980
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)etinil-trimetilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Punto de fusión 61°C to 63°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.21
Porcentaje de pureza 98%