Learn More
Ácido 4-bromofenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10112280 5 g Frasco de vidrio 5 g
10300504 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10112280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.20€
    76.65€ / 5 g
    Ahorro 13.55€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5467-74-3
Fórmula molecular C6H6BBrO2
Peso molecular (g/mol) 200.83
Número MDL MFCD00002104
Clave InChI QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
PubChem CID 79599
Nombre IUPAC ácido (4-bromofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 287.0°C to 292.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Beilstein 16, II, 638
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.83
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2