Learn More
4-Bromofenilacetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenylacetylene |
| CAS | 766-96-1 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C#C |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-etinilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 181.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.9575 |