Learn More
4-Bromofenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369635 250 mg 250 miligramos
11359635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19082.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-96-1 | C8H5Br | 181.032 g/mol
4-Bromophenylacetylene, is used as the starting material for second-order nonlinear optical materials, heterocyclotriynes, and unsymmetrical 1,4-diarylbutadiynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromofenilacetileno, se utiliza como material de partida para materiales ópticos no lineales de segundo orden, heterociclotriinos y 1,4-diarilbutadiinos asimétricos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter dietílico y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-96-1
Fórmula molecular C8H5Br
Peso molecular (g/mol) 181.032
Número MDL MFCD00168822
Clave InChI LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylacetylene, benzene, 1-bromo-4-ethynyl, 1-bromo-4-ethynyl-benzene, 4-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenylacetylene, p-bromophenylacetylene, p-bromophenyl acetylene, 4-bromphenyl acetylene, 4-bromo-1-ethynylbenzene
PubChem CID 136603
Nombre IUPAC 1-bromo-4-etinilbenceno
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylacetylene
Punto de fusión 64°C to 67°C
Punto de ebullición 88°C to 90°C (16 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Beilstein 1209726
Información de solubilidad Soluble in chloroform,diethyl ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 97%