Learn More
4-Bromofenilacetonitrilo, 97%
Código de producto. 11401880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401880 100 g 100 g
11491870 25 g 25 g
11411880 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401880 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10887.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16532-79-9 | C8H6BrN | 196,05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16532-79-9
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00001916
Clave InChI MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzyl cyanide, 2-4-bromophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo, p-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzylcyanide, 4-bromobenzeneacetonitrile, p-bromobenzyl cyanide, p-bromobenzylcyanide, acetonitrile, p-bromophenyl
PubChem CID 27914
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)acetonitrilo
SMILES BrC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylacetonitrile
Punto de fusión 45°C to 49°C
Densidad 1.49
Punto de ebullición 286°C
Temperatura de inflamación 127°C (261°F)
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Número UN UN3449
Beilstein 1861069
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación