Learn More
4-Bromofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499326 25 g 25 g
11489326 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19028.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
4-Bromophenylacetone is used to prepare biphenyl-4-yl-acetone by reacting with phenylboronic acid using cesium fluoride as a reagent and palladium phosphine complex as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromofenilacetona se utiliza para preparar bifenil-4il-acetona al crear una reacción con ácido fenilborónico mediante fluoruro de cesio como reactivo y complejo de fosfina de paladio como catalizador.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y diclorometano. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6186-22-7
Fórmula molecular C24H24N2O5S
Peso molecular (g/mol) 452.53
Número MDL MFCD00210401
Clave InChI CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)propan-2-ona
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylacetone
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Miscible with chloroform and dichloromethane. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 98%