Learn More
4-Bromofenilacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10404273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10404273 5 g 5 g
13488528 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10404273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6186-22-7
Fórmula molecular C24H24N2O5S
Peso molecular (g/mol) 452.53
Número MDL MFCD00210401
Clave InChI CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylacetone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)propan-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido después derretirse