Learn More
Ácido 4-bromofenilacético, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (4-Bromophenyl)acetic Acid |
| CAS | 1878-68-8 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Br O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-bromo-, Acetic acid, (p-bromophenyl)- (7CI,8CI), 4-Bromobenzeneacetic acid, (4-Bromophenyl)acetic acid, (p-Bromophenyl)acetic acid, 2-(4-Bromophenyl)acetic acid, NSC 14358, 4-Bromophenylacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(4-bromofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9629 |