Learn More
Ácido 4-bromofenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenylacetic acid |
| Punto de fusión | 115°C to 119°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 972146 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.05 |
| Porcentaje de pureza | 99% |