Learn More
(4-Bromofenil)urea, TRC
Código de producto. 17992395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992395 100 mg 100 miligramos
17943895 500 mg 500 miligramos
17990605 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB700233100MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1967-25-5
Fórmula molecular C7 H7 N2 O Br
Peso molecular (g/mol) 215.05
Sinónimo N-(4-Bromophenyl)urea (ACI), Urea, (4-bromophenyl)- (9CI), Urea, (p-bromophenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (p-Bromophenyl)urea, 1-(4-Bromophenyl)urea, 1-(p-Bromophenyl)urea, 4-Bromophenylurea, Urea, N-(4-bromophenyl)- (ACI)
Nombre IUPAC (4-bromofenil)urea
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromophenyl)urea
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9742
Porcentaje de pureza >95%