Learn More
Éter de 4-bromofenilfenil-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromodiphenyl Ether 2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 93951-83-8 |
| Fórmula molecular | C12 2H5 H4 Br O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, (4-bromophenoxy)- (9 CI), 1-Bromo-4-(pentadeuteriophenoxy)benzene, 4-Bromodiphenyl ether (2',3',4',5',6'-D4), 4-Bromophenyl phenyl ether (phenyl-d5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Oc2ccc(Br)cc2)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-(4-bromofenoxi)-2,3,4,5,6-pentadeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 254.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0151 g/mol |
| Mostrar más |