Learn More
Cloruro de (4-bromofenil)metanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10113314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10133653 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00946DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 53531-69-4
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 269.537
Número MDL MFCD04973454
Clave InChI ZWVWFWGJZPHCHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzylsulfonyl chloride, 4-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 4-bromobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromophenyl methanesulphonyl chloride, 4-bromophenyl methyl chlorosulfone, 4-bromo-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenemethanesulfonyl chloride, pubchem2155, acmc-209l8j
PubChem CID 598764
Nombre IUPAC cloruro de (4-bromofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material (4-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 95%