Learn More
4-bromophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Código de producto. 10779025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10779025 25 g 25 g
10211003 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10779025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01925EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1985-12-2 , 125-20-2
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Clave InChI XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
PubChem CID 16133
Nombre IUPAC 1-bromo-4-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 97%