Learn More
4-bromophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Código de producto. 10211003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10211003 10 g 10 g
10779025 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10211003 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01925EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1985-12-2
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Clave InChI XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
PubChem CID 16133
Nombre IUPAC 1-bromo-4-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 97%