Learn More
Isotiocianato de 4-bromofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317556 5 g 5 g
11327556 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11101.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1985-12-2 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1985-12-2
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Número MDL MFCD00004808
Clave InChI XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
PubChem CID 16133
Nombre IUPAC 1-bromo-4-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 144°C to 145°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 878549
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 97%