Learn More
Isocianato de 4-bromofenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343016 25 g 25 g
11333016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10834.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2493-02-9 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
4-Bromophenyl isocyanate is used in the synthesis of mixed bisamide derivative and monoamide product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 4-bromofenilo se utiliza en la síntesis de derivados de la biamida mezclados y productos de la monoamida.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,40 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2493-02-9
Fórmula molecular C7H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 198.02
Número MDL MFCD00002022
Clave InChI CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl isocyanate, 4-bromophenylisocyanate, p-bromophenyl isocyanate, benzene, 1-bromo-4-isocyanato, p-bromophenylisocyanate, p-bromocarbanil, p-bromophenyl carbonimide, isocyanic acid 4-bromophenyl ester, unii-mgr77m31zw, mgr77m31zw
PubChem CID 75609
Nombre IUPAC 1-bromo-4-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl isocyanate
Punto de fusión 39°C to 42°C
Punto de ebullición 157°C to 158°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 508203
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1430
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.40g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Porcentaje de pureza 99%