Learn More
Isocianato de 4-bromofenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11333016
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11333016 5 g 5 g
11343016 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11333016 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L10834.06
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 2493-02-9 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
4-Bromophenyl isocyanate is used in the synthesis of mixed bisamide derivative and monoamide product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 4-bromofenilo se utiliza en la síntesis de derivados de la biamida mezclados y productos de la monoamida.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,40 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2493-02-9
Fórmula molecular C7H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 198.02
Número MDL MFCD00002022
Clave InChI CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl isocyanate, 4-bromophenylisocyanate, p-bromophenyl isocyanate, benzene, 1-bromo-4-isocyanato, p-bromophenylisocyanate, p-bromocarbanil, p-bromophenyl carbonimide, isocyanic acid 4-bromophenyl ester, unii-mgr77m31zw, mgr77m31zw
PubChem CID 75609
Nombre IUPAC 1-bromo-4-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Br
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl isocyanate
Punto de fusión 39°C to 42°C
Punto de ebullición 157°C to 158°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 508203
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1430
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.40g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Porcentaje de pureza 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.