Learn More
Isocianato de 4-bromofenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10338500 10 g Frasco de vidrio 10 g
10380594 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10338500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221130100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2493-02-9 | Molecular Formula: C7H4BrNO | Molecular Weight: 198.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2493-02-9
Fórmula molecular C7H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 198.02
Número MDL MFCD00002022
Clave InChI CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl isocyanate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39.0°C to 42.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 158.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4NCO
Cantidad 10 g
Beilstein 12, 647
Índice Merck 15, 1441
Sinónimo 4-bromophenyl isocyanate, 4-bromophenylisocyanate, p-bromophenyl isocyanate, benzene, 1-bromo-4-isocyanato, p-bromophenylisocyanate, p-bromocarbanil, p-bromophenyl carbonimide, isocyanic acid 4-bromophenyl ester, unii-mgr77m31zw, mgr77m31zw
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Br
Nombre IUPAC 1-bromo-4-isocianatobenceno
PubChem CID 75609
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromophenyl isocyanate