Learn More
Disulfuro de 4-bromofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenyl disulfide |
| CAS | 5335-84-2 |
| Fórmula molecular | C12H8Br2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Br2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1SSC2=CC=C(C=C2)Br)Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-[(4-bromofenil)disulfanilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 376.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.8434 |