Learn More
(4-Bromofenil)ciclopropilmetanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10730414 50 g 50 g
10279293 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10730414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235420500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6952-89-2 | C10H9BrO | 225.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6952-89-2
Número MDL MFCD00019227
Clave InChI QTHHOINSCNBYQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl cyclopropyl methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl ketone, 4-bromophenyl cyclopropylmethanone, methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl, 4-bromo-cyclopropylcarbonylbenzene, acmc-1bag8, 4-bromobenzoyl cyclopropane, bromophenylcyclopropylmethanone
PubChem CID 81394
Nombre IUPAC (4-bromofenil)-ciclopropilmetanona
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Beige a naranja o amarillo
Densidad 1.4500g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H9BrO
Índice de refracción 1.5919
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.45
Peso molecular (g/mol) 225.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o masa cristalina de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.