Learn More
Cloroformiato de 4-bromofenilo, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10779078 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10779078 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10126357 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10779078 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430150010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7693-44-9 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7693-44-9
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.46
Número MDL MFCD00013256
Clave InChI IKMNJYGTSSQNSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenyl chloroformate, acmc-1bh45, 4-bromophenylcarbonochloridate, 4-bromophenyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-bromophenyl ester, 4-bromophenyl carbonochloridate;4-bromophenyl carbonochloridate
PubChem CID 5237736
Nombre IUPAC (4-bromofenil) carbonocloridato
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl chloroformate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6480g/mL
Punto de ebullición 118°C (16.0 hPa)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.648
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.46
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido
Mostrar más Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromophenyl chloroformate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.