Learn More
4-Bromofenoxitriisopropilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenoxytriisopropylsilane |
| CAS | 193966-77-7 |
| Fórmula molecular | C15H25BrOSi |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-triisopropylsilyloxybenzene, (4-Bromophenoxy)tris(1-methylethyl)silane, 1-Bromo-4-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25BrOSi/c1-11(2)18(12(3)4,13(5)6)17-15-9-7-14(16)8-10-15/h7-13H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[Si](Oc1ccc(Br)cc1)(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (4-bromofenoxi)-tri(propan-2-il)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 329.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.0858 |