Learn More
Ácido 4-bromofenoxiacético, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417398 25 g 25 g
15407398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60888.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-91-7
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.045
Número MDL MFCD00093070
Clave InChI SZEBGAQWWSUOHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenoxyacetic acid, 2-4-bromophenoxy acetic acid, 4-bromophenoxy acetic acid, p-bromophenoxyacetic acid, acetic acid, 4-bromophenoxy, p-bromophenoxyacetate, p-bromophenoxyacetic acvid, acetic acid, 2-4-bromophenoxy, acetic acid, p-bromophenoxy
PubChem CID 74657
Nombre IUPAC ácido 2-(4-bromofenoxi)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenoxyacetic acid
Punto de fusión 149°C to 153°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.04
Porcentaje de pureza 95%